Drukuj
Tetrametoksysilan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203820250 203821000 203825000 203820025
ACRO203820250EA 163 PLN
ACRO203820250 ACRO203821000 ACRO203825000 ACRO203820025
Tetrametoksysilan 99%
Tetrametoksysilan
Formuła: C₄H₁₂O₄Si
Temp. Wrzenia: 121 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008341
Numer CAS: 681-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-656-4
Jednostka: 2606
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA