Drukuj
Tetraetoksysilan (TEOS), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetraethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
333859-100ML 333859-25ML
SIAL333859-100MLEA 1110 PLN
SIAL333859-100ML SIAL333859-25ML
Tetraetoksysilan (TEOS), Sigma-Aldrich®
Tetraetoksysilan (TEOS)
Formuła: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 168
Temp. topnienia: –85.5 °C
Gęstość: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009062
Numer CAS: 78-10-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-083-8
Jednostka: 1292
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03882