Drukuj
Tetraetoksysilan (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Tetraethoxysilane
24004.290EA 447 PLN
24004.290 24004.360
Tetraetoksysilan (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraetoksysilan (TEOS)
Formuła: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 168
Temp. topnienia: –85,5 °C
Gęstość: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009062
Numer CAS: 78-10-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-083-8
Jednostka: 1292
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03882
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %