Drukuj
Tetraetoksysilan (TEOS) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetraethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00658.0250 8.00658.1000 8.00658.9050 8.00658.9010
8.00658.0250EA 144 PLN
8.00658.0250 8.00658.1000 8.00658.9050 8.00658.9010
Tetraetoksysilan (TEOS) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetraetoksysilan (TEOS)
Formuła: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 168
Temp. topnienia: –85.5 °C
Gęstość: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009062
Numer CAS: 78-10-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-083-8
Jednostka: 1292
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03882
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble,(slow decomposition)
Melting Point -85.5 °C
Molar Mass 208.33 g/mol
Boiling Point 168.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 37 °C
Explosion Limit 1.3 - 23 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) not applicable
Ignition Point 230 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid