Drukuj
Tetraetoksysilan (TEOS) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetraethoxysilane
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 474 PLN
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraetoksysilan (TEOS) 98%
Tetraetoksysilan (TEOS)
Formuła: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 166…169 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 0.94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009062
Numer CAS: 78-10-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-083-8
Jednostka: 1292
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03882
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA