Drukuj
Germanium(IV) ethoxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
339180-25G 339180-5G
SIAL339180-25GEA 2930 PLN
SIAL339180-25G SIAL339180-5G
Germanium(IV) ethoxide, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV) ethoxide
Formuła: C₈H₂₀GeO₄
Temp. Wrzenia: 185…187 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015121
Numer CAS: 14165-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 238-007-8