Germanium(IV) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 21154-48-3
Molecular Formula: C12H28GeO4
Formula Weight: 308.94
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.414
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 109°/30mm
MDL No.: MFCD00015339
Formuła:
C₁₂H₂₈GeO₄ Temp. Wrzenia: 109 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,025 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015339 Numer CAS: 21154-48-3 |