Drukuj
Triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
390143-10ML 390143-50ML
SIAL390143-10MLEA 378 PLN
SIAL390143-10ML SIAL390143-50ML
Triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Triethoxysilane
Formuła: C₆H₁₆O₃Si
Temp. Wrzenia: 135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –170 °C
Gęstość: 0,8753 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009061
Numer CAS: 998-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-650-7
Jednostka: 3384
ADR: 6.1,I