Triethoxysilane 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22063.09
B22063.18
B22063.30
B22063.09EA
489
PLN
B22063.09
B22063.18
B22063.30
Triethoxysilane 96%
Triethoxysilane
Purity: 96%
CAS No.: 998-30-1
Molecular Formula: C6H16O3Si
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -170°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1738989
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00009061
Formuła:
C₆H₁₆O₃Si Temp. Wrzenia: 134…135 °C Temp. topnienia: –170 °C Gęstość: 0,885 Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009061 Numer CAS: 998-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-650-7 Jednostka: 3489 ADR: 6.1,I |