Drukuj
tlenek cyny (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
549657-25G 549657-5G
SIAL549657-25GEA 1250 PLN
SIAL549657-25G SIAL549657-5G
tlenek cyny (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek cyny (IV)
Formuła: O₂Sn
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C (1013 hPa)
Gęstość: 6,95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011244
Numer CAS: 18282-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 242-159-0
Klasyfikacja Merck : 14,08778