Drukuj
tlenek cyny (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
204714-25G 204714-5G
SIAL204714-25GEA 2520 PLN
SIAL204714-25G SIAL204714-5G
tlenek cyny (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek cyny (IV)
Formuła: O₂Sn
MW: 150.71 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1624.85
Gęstość: 6.95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011244
Numer CAS: 18282-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 242-159-0
Klasyfikacja Merck : 14,08778