Drukuj
tlenek cyny (IV), Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07818.0250 1.07818.9025
1.07818.0250EA 471 PLN
1.07818.0250 1.07818.9025
tlenek cyny (IV), Supelco®
tlenek cyny (IV)
Formuła: O₂Sn
MW: 150.71 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1624.85
Gęstość: 6.95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011244
Numer CAS: 18282-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 242-159-0
Klasyfikacja Merck : 14,08778
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1630 °C
Molar Mass 150.69 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 1800 - 1900 °C (sublimed)
Density 6.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)