tlenek cyny (IV) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
12283.22
12283.36
12283.A3
12283.22EA
358
PLN
12283.22
12283.36
12283.A3
tlenek cyny (IV) ≥99.9% (metals basis)
tlenek cyny (IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 18282-10-5
Molecular Formula: O2Sn
Formula Weight: 150.69
Physical Form:
Formuła:
O₂Sn MW: 150.71 g/mol Temp. Wrzenia: 1800…1900 °C (subl.) Temp. topnienia: 1630 °C Gęstość: 6.95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011244 Numer CAS: 18282-10-5 Numer WE (dawny EINECS): 242-159-0 Klasyfikacja Merck : 14,8778 |