Drukuj
tlenek cyny (IV) 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
223681000 223685000
ACRO223681000EA 363 PLN
ACRO223681000 ACRO223685000
tlenek cyny (IV) 99.9% (trace metals basis)
tlenek cyny (IV)
Formuła: O₂Sn
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C (1013 hPa)
Gęstość: 6,95 g/cm³
Numer MDL: MFCD00011244
Numer CAS: 18282-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 242-159-0
Klasyfikacja Merck : 14,08778
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %