Drukuj
tlenek cyny (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244643-100G 244643-500G
SIAL244643-100GEA 386 PLN
SIAL244643-100G SIAL244643-500G
tlenek cyny (II), Sigma-Aldrich®
tlenek cyny (II)
Formuła: OSn
MW: 134.71 g/mol
Temp. Wrzenia: 1425
Temp. topnienia: 1040
Gęstość: 6.45 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011243
Numer CAS: 21651-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-499-5
Klasyfikacja Merck : 12,08944