tlenek cyny (II) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
A17889.22EA
296
PLN
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
tlenek cyny (II) ≥99%
tlenek cyny (II)
Purity: 99%
CAS No.: 21651-19-4
Molecular Formula: OSn
Formula Weight: 134.69
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
MDL No.: MFCD00011243
Formuła:
OSn Temp. Wrzenia: 1425 °C (1013 hPa) Gęstość: 6,45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011243 Numer CAS: 21651-19-4 Numer WE (dawny EINECS): 244-499-5 Klasyfikacja Merck : 14,8787 |