Silicon(IV) oxide, amorphous ≥99.9% (metals basis), nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44781.14
44781.22
44781.36
44781.14EA
612
PLN
44781.14
44781.22
44781.36
Silicon(IV) oxide, amorphous ≥99.9% (metals basis), nanopowder
Silicon(IV) oxide, amorphous
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: 80nm APS Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temp. Wrzenia: 2230 °C Temp. topnienia: 1710 °C Gęstość: 2,4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 7631-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 Klasyfikacja Merck : 14,8493 |