Drukuj
Silicon(IV) oxide, amorphous S.A. 205-245 m²/g, fumed, surface treated
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
42782.18 42782.30 42782.A1
42782.18EA 295 PLN
42782.18 42782.30 42782.A1
Silicon(IV) oxide, amorphous S.A. 205-245 m²/g, fumed, surface treated
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 mesh powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6 MDL No.: MFCD00011232
Coatings, thermal insulation, silicones
Formuła: SiO₂
Temp. topnienia: ~ 2230 °C
Gęstość: 2,2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4