Drukuj
żel krzemionkowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
637238-250G 637238-500G 637238-50G
SIAL637238-250GEA 3090 PLN
SIAL637238-250G SIAL637238-500G SIAL637238-50G
żel krzemionkowy, Sigma-Aldrich®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1719 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Klasyfikacja Merck : 14,08493