Drukuj
żel krzemionkowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
342831-100G 342831-1KG
SIAL342831-100GEA 504 PLN
SIAL342831-100G SIAL342831-1KG
żel krzemionkowy, Sigma-Aldrich®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1719 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Klasyfikacja Merck : 14,08493