Drukuj
Tlenek krzemu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
262951-250G 262951-50G
SIAL262951-250GEA 2700 PLN
SIAL262951-250G SIAL262951-50G
Tlenek krzemu(II), Sigma-Aldrich®
Tlenek krzemu(II)
Formuła: SiO
Temp. Wrzenia: 1880 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1702 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151536
Numer CAS: 10097-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-232-8
Klasyfikacja Merck : 12,08640