Tlenek krzemu(II) ≥99.8% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Silicon monoxide, Silicon oxide
89430.18
89430.30
89430.18EA
940
PLN
89430.18
89430.30
Tlenek krzemu(II) ≥99.8% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
Tlenek krzemu(II)
Purity: 99.8%
CAS No.: 10097-28-6
Molecular Formula: OSi
Formula Weight: 44.09
Physical Form: -325 Mesh Powder (typically 10 micron or less)
Density: 2.13
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
SiO Temp. Wrzenia: 1880 °C Temp. topnienia: >1702 °C Gęstość: 2,13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151536 Numer CAS: 10097-28-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-232-8 Klasyfikacja Merck : 14,8496 |