Drukuj
ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purified and calcined, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.08117.9025 1.08117.9026
1.08117.9025EA 0 PLN
1.08117.9025 1.08117.9026
ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purified and calcined, SAFC®
ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana
Formuła: O₂Si
Gęstość: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132803
Numer CAS: 68855-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 272-489-0