Drukuj
tlenek germanu (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
199478-100G 199478-10G 199478-25G
SIAL199478-100GEA 4070 PLN
SIAL199478-100G SIAL199478-10G SIAL199478-25G
tlenek germanu (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek germanu (IV)
Formuła: GeO₂
Temp. topnienia: 1110 °C
Gęstość: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011030
Numer CAS: 1310-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-180-8
Klasyfikacja Merck : 12,04417