Drukuj
tlenek germanu (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
1.12177.0005EA 487 PLN
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
tlenek germanu (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek germanu (IV)
Formuła: GeO₂
Temp. topnienia: 1110 °C
Gęstość: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011030
Numer CAS: 1310-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-180-8
Klasyfikacja Merck : 12,04417
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4.5 g/l (25 °C)
Melting Point 1115 °C
Molar Mass 104.61 g/mol
Bulk Density 1430 kg/m3
Density 4.23 g/cm3 (25 °C)