tlenek germanu (IV) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass
Formuła:
GeO₂ Temp. topnienia: 1086 °C Gęstość: 6,239 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011030 Numer CAS: 1310-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-180-8 Klasyfikacja Merck : 14,4409 |