tlenek germanu (IV) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: Powder
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Solubility: Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Formuła:
GeO₂ Temp. topnienia: 1086 °C Gęstość: 6,239 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011030 Numer CAS: 1310-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-180-8 Klasyfikacja Merck : 14,4409 |