tlenek germanu (IV) ≥99.9999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10510.06
10510.14
10510.22
10510.06EA
665
PLN
10510.06
10510.14
10510.22
tlenek germanu (IV) ≥99.9999% (metals basis)
tlenek germanu (IV)
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Formuła:
GeO₂ Temp. topnienia: 1086 °C Gęstość: 6,239 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011030 Numer CAS: 1310-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-180-8 Klasyfikacja Merck : 14,4409 |