Drukuj
tlenek germanu (IV) 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
190000100 190000500 190002500
ACRO190000100EA 691 PLN
ACRO190000100 ACRO190000500 ACRO190002500
tlenek germanu (IV) 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
tlenek germanu (IV)
Formuła: GeO₂
Temp. topnienia: 1115 °C
Gęstość: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011030
Numer CAS: 1310-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-180-8
Klasyfikacja Merck : 12,04417
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm