tlenek ołowiu (IV) ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead dioxide
10729.09
10729.18
10729.09EA
1470
PLN
10729.09
10729.18
tlenek ołowiu (IV) ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
tlenek ołowiu (IV)
Purity: 99.995%
CAS No.: 1309-60-0
Molecular Formula: PbO2
Formula Weight: 239.19
Physical Form: Powder
Density: 9.38
Melting Point: 290° dec.
Merck Reference: 14,5407
UN No.: 1872
MDL No.: MFCD00011165
Formuła:
O₂Pb MW: 239.2 g/mol Temp. topnienia: 290 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 9.38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011165 Numer CAS: 1309-60-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-174-5 Jednostka: 1872 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5407 |