Drukuj
tlenek ołowiu (IV) 97+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dioxide
217530050 217531000 217535000 217530025
ACRO217530050EA 271 PLN
ACRO217530050 ACRO217531000 ACRO217535000 ACRO217530025
tlenek ołowiu (IV) 97+%, extra pure
tlenek ołowiu (IV)
Formuła: O₂Pb
MW: 239.2 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011165
Numer CAS: 1309-60-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-174-5
Jednostka: 1872
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05424
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %