Drukuj
tlenek ołowiu (II, IV) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Minium, Orange lead
221111000 221115000 221110051
ACRO221111000EA 138 PLN
ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
tlenek ołowiu (II, IV) 98%
tlenek ołowiu (II, IV)
Formuła: Pb₃O₄
MW: 685.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 2682 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 500 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078491
Numer CAS: 1314-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-235-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05449
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm