Drukuj
tlenek ołowiu (II), yellow 99,0 Complexometric, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead monoxide
15338-250G 15338-1KG 15338-25KG
15338-250GEA 994 PLN
15338-250G 15338-1KG HONC15338-25KG
tlenek ołowiu (II), yellow 99,0 Complexometric, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
MW: 223.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.470 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 890 °C
Gęstość: 9.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05431
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Total N Max. 10 ppm