Drukuj
tlenek ołowiu (II) zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead monoxide
MQ300
1.07401.0250 1.07401.1000
1.07401.0250EA 1010 PLN
1.07401.0250 1.07401.1000
tlenek ołowiu (II) zA, Supelco®
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
MW: 223.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1470
Temp. topnienia: 888
Gęstość: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05431
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)