Drukuj
tlenek ołowiu (II), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05658.5000 1.05658.9050
1.05658.5000EA 6300 PLN
1.05658.5000 1.05658.9050
tlenek ołowiu (II), Supelco®
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
Temp. Wrzenia: 1470 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 888 °C
Gęstość: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05431
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)