Tin(IV) iodide ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: I4Sn
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Crystalline
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, CS2, chloroform, and ether. Decomposes in water
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Formuła:
I₄Sn Temp. Wrzenia: 340 °C Temp. topnienia: ∼ 143 °C Gęstość: 4,46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036272 Numer CAS: 7790-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-208-4 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8777 |