Tin(IV) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tin tetraiodide
Ampuled under argon
13617.06
13617.14
13617.06EA
1870
PLN
13617.06
13617.14
Tin(IV) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Tin(IV) iodide
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: SnI4
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Formuła:
I₄Sn MW: 626.33 g/mol Temp. Wrzenia: 340 °C Temp. topnienia: ∼ 143 °C Gęstość: 4.46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036272 Numer CAS: 7790-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-208-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8777 |