Tin(II) iodide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10294-70-9
Molecular Formula: SnI2
Formula Weight: 372.50
Physical Form: -6 Mesh Powder
Density: 5.28
Appearance: Yellow to red
Melting Point: 320°
Boiling Point: 720° dec.
Solubility: Soluble in benzene, CS2, chloroform, and solutions of alkali chlorides or iodides. Decomposes in water
Merck Reference: 14,8785
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049545
Formuła:
I₂Sn Temp. Wrzenia: 720 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 320 °C Gęstość: 5,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049545 Numer CAS: 10294-70-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-667-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8785 |