Tin(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tin(II) iodide, Tin diiodide
Ampuled under argon
14476.06
14476.14
14476.06EA
1740
PLN
14476.06
14476.14
Tin(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Tin(II) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-70-9
Molecular Formula: SnI2
Formula Weight: 372.50
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.28
Melting Point: 320°
Boiling Point: 720° dec.
Merck Reference: 14,8785
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049545
Formuła:
I₂Sn MW: 372.52 g/mol Temp. Wrzenia: 720 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 320 Gęstość: 5.28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049545 Numer CAS: 10294-70-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-667-3 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8785 |