jodek ołowiu (II) ≥98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98.5%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Solubility: Partially soluble in water. Freely soluble in sodium thiosulfate solution. Soluble in concentrated solutions of alkali iodides. Insoluble in alcohol and cold HCl
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Formuła:
I₂Pb Temp. Wrzenia: 954 °C Temp. topnienia: 402 °C Gęstość: 6,16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011163 Numer CAS: 10101-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-256-9 Jednostka: 2291 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5411 |