jodek ołowiu (II), dry_ultra 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead diiodide
44314.06
44314.14
44314.22
44314.06EA
924
PLN
44314.06
44314.14
44314.22
jodek ołowiu (II), dry_ultra 99,999 Metals basis
jodek ołowiu (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: -10 Mesh Beads
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Formuła:
I₂Pb MW: 461.01 g/mol Temp. Wrzenia: 954 °C Temp. topnienia: 402 Gęstość: 6.16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011163 Numer CAS: 10101-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-256-9 Jednostka: 2291 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5411 |