Drukuj
jodek ołowiu (II) ≥99.9985% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead diiodide
12724.14 12724.22
12724.14EA 1190 PLN
12724.14 12724.22
jodek ołowiu (II) ≥99.9985% (metals basis)
jodek ołowiu (II)
Purity: 99.9985% CAS No.: 10101-63-0 Molecular Formula: I2Pb Formula Weight: 461.00 Physical Form: Powder Density: 6.16 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 402° Boiling Point: 954° Merck Reference: 14,5411 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011163
Formuła: I₂Pb
MW: 461.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 954 °C
Temp. topnienia: 402
Gęstość: 6.16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011163
Numer CAS: 10101-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-256-9
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,5411