Drukuj
jodek ołowiu (II) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead diiodide
198860500 198862500
ACRO198860500EA 456 PLN
ACRO198860500 ACRO198862500
jodek ołowiu (II) 99%
jodek ołowiu (II)
Formuła: I₂Pb
MW: 461.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 954
Temp. topnienia: 402
Gęstość: 6.16 g/cm³
Numer MDL: MFCD00011163
Numer CAS: 10101-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-256-9
Jednostka: 2291
Klasyfikacja Merck : 12,05430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm