Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-62-2
Molecular Formula: SnF4
Formula Weight: 194.68
Physical Form: -6 Mesh Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8776
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Formuła:
SnF₄ Temp. Wrzenia: 705 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 705 °C (subl.) Gęstość: 4,78 g/cm³ (19 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042541 Numer CAS: 7783-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-016-0 Jednostka: 2923 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8776 |