Tin(II) fluoride ≥97.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tin difluoride
11544.22
11544.36
11544.22EA
519
PLN
11544.22
11544.36
Tin(II) fluoride ≥97.5%
Tin(II) fluoride
Purity: 97.5%
CAS No.: 7783-47-3
Molecular Formula: F2Sn
Formula Weight: 156.69
Physical Form: Crystalline
Density: 4.57
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 219°
Boiling Point: 850°
Merck Reference: 14,8784
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042540
Formuła:
SnF₂ MW: 156.71 g/mol Temp. Wrzenia: 850 °C Temp. topnienia: 219 °C Gęstość: 4.57 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042540 Numer CAS: 7783-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-999-3 Jednostka: 3260 Klasyfikacja Merck : 12,08940 |