Drukuj
Tin(II) fluoride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tin difluoride
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 439 PLN
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Tin(II) fluoride 99%
Tin(II) fluoride
Formuła: SnF₂
MW: 156.71 g/mol
Temp. Wrzenia: 850 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215 °C
Gęstość: 4.57
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042540
Numer CAS: 7783-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-999-3
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08940
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)