Fluorek ołowiu(II) 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead difluoride
88282.30
88282.A1
88282.30EA
789
PLN
88282.30
88282.A1
Fluorek ołowiu(II) 99
Fluorek ołowiu(II)
Purity: 99% min
CAS No.: 7783-46-2
Molecular Formula: PbF2
Formula Weight: 245.20
Physical Form: Powder
Density: 8.445
Melting Point: 855°
Boiling Point: 1290°
Merck Reference: 14,5408
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011162
Formuła:
F₂Pb MW: 245.2 g/mol Temp. Wrzenia: 1290 °C Temp. topnienia: 855 °C Gęstość: 8.445 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011162 Numer CAS: 7783-46-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-998-8 Jednostka: 2291 Klasyfikacja Merck : 12,05425 |