Drukuj
zasadowy węglan ołowiu (II), extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
222710025 222710050 222715000 222710100
ACRO222710025EA 1140 PLN
ACRO222710025 ACRO222710050 ACRO222715000 ACRO222710100
zasadowy węglan ołowiu (II), extra_pure
zasadowy węglan ołowiu (II)
Formuła: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
MW: 775.63 g/mol
Temp. topnienia: 400 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 6.06
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078155
Numer CAS: 1319-46-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-290-6
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥75 % Pb
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute acetic acid)