węglan ołowiu (II) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40119.22
40119.36
40119.57
40119.22EA
585
PLN
40119.22
40119.36
40119.57
węglan ołowiu (II) ACS
węglan ołowiu (II)
CAS No.: 598-63-0
Molecular Formula: PbCO3
Formula Weight: 267.20
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00064631
Formuła:
PbCO₃ Temp. topnienia: 315 °C Gęstość: 6,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064631 Numer CAS: 598-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-943-4 Jednostka: 2291 ADR: 6.1,III |