Drukuj
Tetrachlorek cyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynowy, Chlorek cyny(IV)
M-Clarity™ quality level = MQ200
208930-250G 208930-2KG
SIAL208930-250GEA 417 PLN
SIAL208930-250G SIAL208930-2KG
Tetrachlorek cyny, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorek cyny
Formuła: Cl₄Sn
MW: 260.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 114
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 2.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011242
Numer CAS: 7646-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-588-9
Jednostka: 1827
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,08929